Kluczowe dokumenty
CAD4853
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 16, L 12 in.
Wybierz wielkość
12 EA
2101,80 zł
2101,80 zł
Cena katalogowa2260,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
2101,80 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
2101,80 zł
Cena katalogowa2260,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 4853
Długość
12 in.
grubość
16
Powiązane kategorie
Opis ogólny
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)