Merck
Z116157
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 22, L 12 in.
Synonim(y):
Igła ze stali nierdzewnej 304
Wybierz wielkość
1 EA
325,00 zł
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
325,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science
Długość
12 in.
grubość
22
Opis ogólny
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)