Merck
C97806
Sigma-Aldrich
Cyclododecylamine
97%
Synonim(y):
Aminocyclododecane
About This Item
Wzór liniowy:
C12H23NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.33
Beilstein:
2072978
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
tw
122-124 °C/7 mmHg (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C12H25N/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12H,1-11,13H2
Klucz InChI
HBGGBCVEFUPUNY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karthik Nadendla et al.
Molecular pharmaceutics, 16(7), 2922-2928 (2019-05-24)
We have previously described the photoactivated depot (PAD) approach for the light-stimulated release of therapeutic proteins such as insulin. The aim of this method is to release insulin from a shallow dermal depot in response to blood glucose information, using
Hilary M Corkran et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 24(4), 693-702 (2016-01-27)
A series of glycitylamines, which were prepared in few steps from readily available carbohydrates, were tested for their ability to inhibit tuberculosis growth in an Alamar Blue BCG colourimetric assay. Several derivatives, including (2R,3R)-1-(hexadecylamine)pent-4-ene-2,3-diol, (2R,3R)-1-(hexadecylmethylamino)pent-4-ene-2,3-diol and 5-deoxy-5-hexadecylmethylamino-D-arabinitol, were prepared in