Merck
C97601
Sigma-Aldrich
Cyclododecene, mixture of cis and trans
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.30
Beilstein:
2037841
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
tw
232-245 °C (lit.)
gęstość
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCCCCC=CCCCC1
InChI
1S/C12H22/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2H,3-12H2/b2-1-
Klucz InChI
HYPABJGVBDSCIT-UPHRSURJSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)