Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
300,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
powder
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.), glycerol: insoluble(lit.), water: insoluble(lit.)
density
1.057 g/mL at 25 °C
functional group
ester, phenyl
SMILES string
CC(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-8H,9H2,1H3/b8-5+
InChI key
WJSDHUCWMSHDCR-VMPITWQZSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay 99% | assay 98% | assay ≥98% |
| solubility alcohol: soluble(lit.), water: insoluble(lit.), glycerol: insoluble(lit.) | solubility alcohol: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), glycerol: insoluble (practically)(lit.), oil: soluble(lit.), propylene glycol: insoluble (practically)(lit.), water: insoluble (practically)(lit.) | solubility H2O: soluble, alcohol: freely soluble, diethyl ether: freely soluble, glycerol: soluble, organic solvents: freely soluble | solubility - |
| density 1.057 g/mL at 25 °C | density - | density 1.044 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.044 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 265 °C (lit.) | bp 195-200 °C/5 mmHg (lit.) | bp 250 °C (lit.) | bp 250 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.541 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| form powder | form solid | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cinnamyl acetate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?