Merck
C32402
Sigma-Aldrich
2-Chlorocyclohexanol
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H10OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
gęstość
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC1CCCCC1Cl
InChI
1S/C6H11ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6,8H,1-4H2
Klucz InChI
NYEWDMNOXFGGDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)