Merck
C27107
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzyl alcohol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.555 (lit.)
tw
237 °C (lit.)
gęstość
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H7ClO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5H2
Klucz InChI
ZSRDNPVYGSFUMD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leila Behrouzi et al.
Scientific reports, 10(1), 19378-19378 (2020-11-11)
Alcohol to aldehyde conversion is a critical reaction in the industry. Herein, a new electrochemical method is introduced that converts 1 mmol of alcohols to aldehydes and ketones in the presence of N-hydroxyphthalimide (NHPI, 20 mol%) as a mediator; this conversion is