Merck
C119806
Sigma-Aldrich
Cyclopropyl 4-methoxyphenyl ketone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4COC3H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
tw
94-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-10-6-4-9(5-7-10)11(12)8-2-3-8/h4-8H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
YKZSVEVTRUSPOQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3