Kluczowe dokumenty
BR92844
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, wide mouth
volume 500 mL
Synonim(y):
Erlenmeyer flasks, Flasks
Wybierz wielkość
10 EA
615,00 zł
615,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
615,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
615,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 maja 2025Szczegóły
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
Połączenie
joint neck50 mm
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 92844
pojemność
500 mL
500 mL
Opis ogólny
Kolba Erlenmeyera 1191 ze ściętym brzegiem i podziałką to wysokiej jakości naczynie laboratoryjne przeznaczone do wszechstronnego użytku w zastosowaniach chemicznych i biologicznych. Wykonana ze szkła Boro 3.3 kolba spełnia normy DIN ISO 24450, zapewniając trwałość i niezawodność w różnych środowiskach laboratoryjnych.
Cechy i korzyści
  • Dobra odporność mechaniczna
  • Łatwość czyszczenia
  • Różnorodne zastosowania
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)