Kluczowe dokumenty
BR90663
BRAND® glass beaker with spout, tall form
volume 2000 mL, with graduation
Synonim(y):
Beakers, Glass
Wybierz wielkość
10 EA
1720,00 zł
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1720,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass 3.3
Właściwości
with graduation
producent / nazwa handlowa
BRAND 90663
pojemność
2000 mL
Opis ogólny
Zlewka szklana BRAND® z dziobkiem, wysoka, wykonana jest z wysokiej jakości szkła Boro 3.3, zapewniającego trwałość i niezawodność w warunkach laboratoryjnych. Zlewka jest zgodna z normą DIN EN ISO 3819 i posiada wyraźną podziałkę zapewniającą dokładny pomiar cieczy. Wysoka konstrukcja zapewnia zwiększoną pojemność, a zintegrowany dziobek ułatwia nalewanie, minimalizując rozlanie i zwiększając precyzję podczas przenoszenia cieczy.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)