BR88675
BRAND® stopcock T-bore with nozzles
for tube I.D. 8 mm
Synonim(y):
Zawory odcinające
Wybierz wielkość
258,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
258,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 88675
śr. wewn.
4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)