BR88665
BRAND® stopcock T-bore with nozzles
for tube I.D. 6 mm
Synonim(y):
PTFE, Stopcocks
Wybierz wielkość
232,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
232,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 88665
śr. wewn.
3 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)