Kluczowe dokumenty
BR81142
BRAND® burette stopcock Bistabil® lateral stopcock
for burette capacity 50 mL, with spare key
Synonim(y):
Accessories, Burette stopcock, Burettes, Stopcocks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
clear
glass key
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 81142
Opis ogólny
Obudowa kurka z precyzyjną końcówką biurety Boro 3.3. Wymienny kluczyk ze szkła borokrzemianowego z blokadą. Rozmiar kurka NS 3/12.
Biurety BRAND są zawsze kalibrowane w celu dostarczenia (TD, Ex).
Czasy oczekiwania:
1185 - czas oczekiwania 30 sek. SILBERBRAND - brak czasu oczekiwania
Czas oczekiwania zwykle nie jest konieczny, jeśli wykonywane jest miareczkowanie (patrz DIN EN ISO 385).
Wszystkie biurety 1185 są dostarczane z numerem partii i dołączonym certyfikatem partii w oryginalnym opakowaniu.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)