Merck
BR4760241
BRAND® Titrette® digital bottle-top burette
capacity 10 mL, with interface RS 232
Synonim(y):
Dozownik, Dozownik butelkowy
Wybierz wielkość
1 EA
5300,00 zł
5300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
5300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
with interface RS 232
producent / nazwa handlowa
BRAND 4760241
zakres pomiaru objętości
10 mL
pojemność
10 mL
Opis ogólny
8276 to pierwsza biureta butelkowa, która spełnia limity błędów klasy A dla biuret szklanych. Ponadto wyróżnia się łatwością miareczkowania, kompaktową konstrukcją, doskonałą precyzją, wymienną jednostką dozującą i opcjonalnym interfejsem PC. Model 8276 można wykorzystać do szybkiego i niezawodnego miareczkowania, nawet przy ograniczonej przestrzeni i niezależnie od dostępnych połączeń zasilania - w laboratorium, w produkcji lub w terenie.
Zastosowanie
Miareczkowanie
Cechy i korzyści
Przegląd:
  • Proste: Miareczkowanie w granicach błędu klasy A bezpośrednio z butelki
  • Łatwość: Kompaktowy i wytrzymały
  • Wydajność: Szybkie napełnianie, precyzyjne dozowanie
  • Oddzielne przyciski do włączania/wyłączania, pauzy i CLEAR do kasowania wyświetlacza i wyboru funkcji
  • Antypoślizgowe kółka ręczne i płynnie działający precyzyjny zestaw przekładni do szybkiego lub kroplowego miareczkowania sprawiają, że obsługa jest niezawodna.
Ograniczenia w użytkowaniu:
  • Temperatura pracy urządzenia i odczynnika od +15 °C do +40 °C (od 59 °F do 104 °F).
  • Ciśnienie pary do 500 mbar
  • Lepkość do 500 mm2 /s
  • Wysokość: maks. 3000 m nad poziomem morza
  • Wilgotność względna: od 20% do 90%
Komponenty
Items supplied:
  • Titrette bottle-top burette
  • DE-M marking
  • Performance certificate
  • Telescoping filling tube (170 - 330 mm)
  • Recirculation tube
  • 2 micro batteries (AAA/UM4/LR03)
  • 3 bottle adapters PP (GL 45/32, GL 45/S 40 und GL 32/NS 29/32)
  • 2 colored light shield inspection windows
With PC Interface, also includes:
  • Connector cable (Sub-D plug connector, 9-pin)
  • CD with driver software
  • Communication protocol
  • Example application
  • Operating manual
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This article decribes how to use the BRAND® Titrette® Digital Bottletop Burette for quick and reliable titration.
This article explains cleaning procedures of the BRAND® Titrette® Bottletop Burette.