BR781614
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, foil bottom, transparent
Synonim(y):
BRANDplates®, Microplates, medium binding, pureGrade
Wybierz wielkość
3240,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3240,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless wells
foil bottom
polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
UV transparent plates
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781614
rozmiar
350 μL
96 wells
pojemność robocza
350 μL
kolor
transparent
przydatność
suitable for (bacteriological assays)
typ wiązania
medium binding surface
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
- Niezawodna jakość z pomieszczeń czystych
- Testowane przez niezależne laboratoria
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)