Kluczowe dokumenty
BR780730
BRAND® micro tube without screw cap
capacity 0.5 mL, self-standing bottle, non-sterile
Synonim(y):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
Materiały
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 780730
pojemność
0.5 mL
probówka śr.
13 mm
Opis ogólny
Mikroprobówka BRAND® bez zakrętki jest wykonana z wysokiej jakości polipropylenu (PP) i posiada podziałkę umożliwiającą precyzyjny pomiar objętości. Zaprojektowana, aby wytrzymać zakres roboczy od -196 °C do +121 °C, ta mikroprobówka jest autoklawowalna w temperaturze 121 °C (2 bar) zgodnie z normami DIN EN 285. Posiada certyfikat BIO-CERT® PCR QUALITY, gwarantujący, że jest wolna od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, pirogenów i inhibitorów PCR, co czyni ją idealną do wrażliwych zastosowań, takich jak PCR i inne techniki biologii molekularnej.
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)