Kluczowe dokumenty
BR780505
BRAND® disposable microcentrifuge tube
without lid, capacity 1.5 mL
Synonim(y):
Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
Materiały
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
without lid
opakowanie
pack of 2000
producent / nazwa handlowa
BRAND 780505
Parametry
6000 × g max. RCF
pojemność
1.5 mL
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)