BR76025
BRAND® spring clip
size 19 mm , Grip, bore 3.5 mm
Synonim(y):
Klipy, Rury, Zaciski sprężynowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
zinc-plated steel
opis
zinc/PE-coated steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 76025
otwór
3.5 mm
rozmiar
19 mm , Grip
Opis ogólny
Stal sprężynowa, pokryta cynkiem i polietylenem. Nie rysuje powierzchni, dobra odporność chemiczna. Do montażu naściennego cylindrycznych elementów aparatury, np. rur, przewodów itp.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)