Kluczowe dokumenty
BR781367
BRAND® 96-well PCR plate
non-skirted, white, cut corner H12, low profile
Synonim(y):
PCR, PCR Plates, Plates
Wybierz wielkość
50 EA
879,00 zł
879,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
879,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.22
879,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
white
opis
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt: no
No skirt
blue coding
low profile
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781367
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
pojemność robocza
150 μm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Płytki PCR składające się z 96 probówek PCR (0,2 ml) z kodowaniem alfanumerycznym. Ultracienka konstrukcja ścianek ułatwia szybki i stały transfer ciepła. Gładka powierzchnia wewnętrzna probówki minimalizuje wiązanie enzymów i kwasów nukleinowych. Podniesione krawędzie studzienek chronią przed zanieczyszczeniem krzyżowym i zapewniają szczelne zamknięcie, szczególnie w połączeniu z nowymi matami uszczelniającymi BRAND. Ponadto maty uszczelniające można łatwo przebić standardowymi końcówkami do pipet. Płytki PCR mogą być również uszczelniane tradycyjnymi samoprzylepnymi foliami uszczelniającymi. Na życzenie dostępne są płytki z kodem kreskowym.
Cechy i korzyści
  • BRAND® płytek PCR składających się z 96 probówek PCR (0,2 ml) z kodowaniem alfanumerycznym.
  • Ultracienka konstrukcja ścianek ułatwia szybki i stały transfer ciepła.
  • Gładka powierzchnia wewnętrzna probówki minimalizuje wiązanie enzymów i kwasów nukleinowych.
  • Podniesione krawędzie studzienek chronią przed zanieczyszczeniem krzyżowym i zapewniają szczelne zamknięcie, szczególnie w połączeniu z nowymi matami uszczelniającymi BRAND.
  • Ponadto maty uszczelniające można łatwo przebić standardowymi końcówkami do pipet.
  • Płytki PCR mogą być również uszczelniane tradycyjnymi samoprzylepnymi foliami uszczelniającymi.
  • Na życzenie dostępne są płytki z kodem kreskowym.
  • Odpowiednie do wszystkich standardowych termocyklerów.
  • Kompatybilne z paskami zakrywającymi i foliami uszczelniającymi w celu ochrony przed parowaniem i zanieczyszczeniem.
  • Idealne do zastosowań PCR i qPCR.
  • Płytki z pełnym kołnierzem są idealne do automatyzacji ze względu na ich sztywność.
  • Płytki bez kołnierza zapewniają wysoką elastyczność.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)