Kluczowe dokumenty
BR701650
BRAND® PARAFILM® M cutter
Synonim(y):
Accessories, Cutter, PARAFILM® M, Sealing films
Wybierz wielkość
1 EA
879,00 zł
879,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
879,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
879,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
BRAND 701650
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Poręczny obcinak jest wygodny do czystego przechowywania i cięcia folii uszczelniającej, takiej jak BRAND 11679. Odpowiedni do rolek o szerokości 50 mm i 100 mm. Łatwy w użyciu: 1. Wkładanie, 2. Dozowanie, 3. Cięcie, 4. Pobieranie.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Seal-R-film is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)