Przejdź do
HS120667
Box Top Dispenser for Parafilm
blue (dispenser)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
164,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific 120667
Feature:
to hold 2 x 50 mm or 1 x 100 mm Parafilm M Sealing Film roll
Material:
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , blue (dispenser)
Packaging:
pack of 1 ea
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , blue (dispenser)
feature
to hold 2 x 50 mm or 1 x 100 mm Parafilm M Sealing Film roll
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120667
L × W × H
123 mm × 172 mm × 99 mm
General description
The Box Top Dispenser is an easy application with no mess.
Features and Benefits
  • Accommodates two 50 mm (2-inch), or one 100 mm (4-inch) Parafilm® M rolls
  • Easy application, simply place the dispenser on top of the Parafilm® M box and pull the sealing film through, there is no need to remove rolls from the packaging
  • Built in safety blade slides and cuts with no danger to fingertips and eliminates the need for scissors
  • Supplied with two safety blades, additional replacement blades are available for purchase
  • Made from ABS plastic making the unit easy to clean
Legal Information
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120758HS234524HS120668
feature
to hold 2 x 50 mm or 1 x 100 mm Parafilm M Sealing Film roll
feature
to hold 2 x 50 mm or 1 x 100 mm Parafilm M Sealing Film roll
feature
holds 2 x 50 mm or 1 x 100 mm ParafilmM Sealing Film roll
feature
to hold 2 x 50 mm or 1 x 100 mm Parafilm M Sealing Film roll
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120667
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120758
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS234524
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120668
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , blue (dispenser)
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , natural (dispenser)
material
acrylic , clear (dispenser)
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , purple (dispenser)
L × W × H
123 mm × 172 mm × 99 mm
L × W × H
123 mm × 172 mm × 99 mm
L × W × H
119 mm × 168 mm × 175 mm
L × W × H
123 mm × 172 mm × 99 mm
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Box Top Dispenser for Parafilm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)