BR61815
BRAND® jar with push-on lid
polypropylene, capacity 40 mL
Synonim(y):
Jars
Wybierz wielkość
74,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
74,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
polypropylene cap
round transparent bottle
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 61815
pojemność
40 mL
śr. × wys.
56 mm × 25 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)