Kluczowe dokumenty
BR474744
BRAND® microscope slide
ground edges, twin frosted end
Synonim(y):
Microscope slides, Microscopy
Wybierz wielkość
2500 EA
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2500 EA
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.13
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
soda-lime glass
Właściwości
ground edges, twin frosted end
producent / nazwa handlowa
BRAND 474744
rozmiar
76 mm × 26 mm × 1 mm
Opis ogólny
  • Wykonane z przezroczystego szkła sodowo-wapniowego, klasa hydrolityczna 3.
  • Szlifowane krawędzie są zalecane w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń.
  • Grubość około: 1 mm
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)