BR402046
BRAND® volumetric flask for sugar analysis
size 200 mL
Synonim(y):
Flasks, SILBERBRAND, Volumetric flasks
Wybierz wielkość
320,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
320,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
class B For Kohlrausch sugar analysis. Calibrated to contain (TC, In).
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 402046
rozmiar
200 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)