Przejdź do
693448
Shi Epoxidation Oxazolidinone Ethyl Catalyst
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
90%
Synonim(y):
(3aR,5′S,7aR)-3′-(4-Ethylphenyl)-dihydro-2,2-dimethyl-spiro[6H-1,3-dioxolo[4,5-c]pyran-6,5′-oxazolidine]-2′,7(4H)-dione
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
90%
form
solid
optical activity
[α]22/D −17.0°, c = 0.5 in chloroform
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
139-143 °C
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCc1ccc(cc1)N2C[C@]3(OC[C@H]4OC(C)(C)O[C@H]4C3=O)OC2=O
InChI
1S/C18H21NO6/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)19-10-18(25-16(19)21)15(20)14-13(9-22-18)23-17(2,3)24-14/h5-8,13-14H,4,9-10H2,1-3H3/t13-,14-,18+/m1/s1
InChI key
FLYFZOSQSKQBNR-LBTNJELSSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Asymmetric epoxidation organocatalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
520160693456901235
form
solid
form
-
form
solid
form
powder or crystals
assay
90%
assay
98%
assay
95%
assay
≥95%
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
-
greener alternative category
, Aligned
mp
139-143 °C
mp
102-104 °C (lit.)
mp
149-154 °C
mp
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
Greener Alternative Product
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)