BR36208
BRAND® measuring flask
capacity 10 mL, GL 18
Synonim(y):
PFA, Plastics, Volumetric flasks
Wybierz wielkość
614,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
614,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PFA
Właściwości
accuracy class A
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
BRAND 36208
pojemność
10 mL
dopasowywanie
GL 18
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)