Kluczowe dokumenty
BR23882
BRAND® support for compact automatic burette
polypropylene base, size 210 mm × 55 mm
Synonim(y):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.01
Materiały
polypropylene base
stainless steel rod
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 23882
wymiary podstawy
210 mm × 155 mm
rozmiar pręta
505 mm × 12 mm
rozmiar
210 mm × 55 mm
Opis ogólny
Baseplate has rubber feet to minimize sliding and protect bench-top. Includes baseplate and support rod.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)