Merck
CLS5641P50
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 50 mL, with 12/21 tapered PP stopper
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
long
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
class B
closure type tapered polypropylene stopper
opakowanie
pack of 1
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5641P-50
wys. × śr. zewn.
140 mm × 51 mm
rozmiar
50 mL
Opis ogólny
Transluscent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated graduation line. The product is manufactured to Class B tolerances as defined by ISO 1042. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy. Recommended routine cleaning up to 60 ºC will preserve graduations. Height dimension is for flask only, without stopper.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.