Kluczowe dokumenty
BR36220
BRAND® measuring flask
capacity 25 mL, GL 18
Synonim(y):
PFA, Plastics, Volumetric flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
PFA
Właściwości
accuracy class A
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
BRAND 36220
pojemność
25 mL
dopasowywanie
GL 18
Opis ogólny
Granice błędu zgodnie z klasą A, DIN EN ISO 5215. Skalibrowany tak, aby zawierał (TC, In). W zestawie certyfikat jednej partii. Autoklawowalny, łatwy do czyszczenia. Zakrętka PFA z formowanym pierścieniem uszczelniającym. Ekspozycja na temperatury do 121 ºC (autoklawowanie) nie spowoduje trwałego przekroczenia limitów błędów! Czyszczenie do maks. 60°C jest zalecane w celu zachowania znaków i napisów.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)