Kluczowe dokumenty
BR28935
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 315-485 mm pipettes
Wybierz wielkość
1 EA
325,00 zł
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
325,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.13
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
aluminum
Właściwości
Holds 315-485 mm pipettes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 28935
Opis ogólny
Aluminiowe pudełko na pipety z wewnętrzną powłoką silikonową do przechowywania i sterylizacji pipet o różnej długości.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)