Przejdź do
S6143
Sigma Pasteur pipettes
cotton plugged, L 9 in.
Synonim(y):
63B6009-00P, Pasteur Pipette, Pasteur Pipettes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
513,00 zł
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079210
Material:
glass
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Manufacturer/tradename:
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
Feature:
graduations: no, plugged
Packaging:
pack of 25 ea (acked in blisterpacks)
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
graduations: no, plugged
packaging
pack of 25 ea (acked in blisterpacks)
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
L
9 in.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S6018S6268BR747725
description
cotton plugged, L 9 in.
description
non-plugged, L 5 3/4 in.
description
non-plugged, L 9 in.
description
soda-lime glass, capacity × L ~1.5 mL × 270 mm, Un-plugged
feature
plugged, graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
Un-plugged, graduation: no
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
non-sterile
material
glass
material
glass
material
glass
material
soda-lime glass
packaging
pack of 25 ea (acked in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
packaging
pack of 2 ea
L
9 in.
L
5 3/4 in.
L
9 in.
L
-
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
BRAND 747725
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma Pasteur pipettes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)