BR27011
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Graduated pipette, Class B, Type 2
10 mL with 0.1 mL graduations, suitable for cotton plugs
Synonim(y):
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND
Wybierz wielkość
181,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
181,00 zł
Polecane produkty
Materiały
AR-Glass
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 27011
zakres pomiaru
accuracy: 0.1 mL
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)