Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
12 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 177,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
10 mL
Material:
AR-Glass
Packaging:
pack of 12
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
AR-Glass
Quality Segment
description
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
feature
class B, graduation, subdivision 0.1 mL, supplementary to DIN range: no
packaging
pack of 12
manufacturer/tradename
BRAND 27077
capacity
10 mL
General description
AR-Glas®. Graduated pipettes according to DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), total delivery. Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Other Notes
BR27077 (India)
Legal Information
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 10 mL | description capacity 2 mL | description capacity 5 mL | description capacity 5 mL |
| capacity 10 mL | capacity 2 mL | capacity 5 mL | capacity 5 mL |
| manufacturer/tradename BRAND 27077 | manufacturer/tradename BRAND 27072 | manufacturer/tradename BRAND 27075 | manufacturer/tradename BRAND 27076 |
| material AR-Glass | material AR-Glass | material AR-Glass | material glass (class B) |
| packaging pack of 12 | packaging pack of 12 | packaging pack of 12 | packaging pack of 12 |
| description includes enlarged suction tube for cotton plugs. | description - | description includes enlarged suction tube for cotton plugs. | description - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?