Kluczowe dokumenty
EP4924000100
Eppendorf® Reference 2 G
volume 0.5-5 mL, purple
Wybierz wielkość
1 EA
1400,00 zł
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
single-channel
opakowanie
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4924000100
pojemność
0.5-5 mL
kolor
purple
Opis ogólny
Nazwa Reference oznacza niezwykłą precyzję i dokładność, długą żywotność i ergonomiczną konstrukcję. Nowy model Reference 2 może pochwalić się tymi sprawdzonymi cechami w połączeniu z najnowocześniejszą technologią, dzięki czemu jest niezawodnym partnerem dla Ciebie i Twojej pracy. Oszczędzająca czas obsługa jednym przyciskiem jest bezkonkurencyjna w nowych wersjach wielokanałowych.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)