CLS7078B50
Pyrex® Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
volume 50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Synonim(y):
ETERNA, Pipety, Pipety z podziałką, SILBERBRAND
Wybierz wielkość
1396,50 zł
Cena katalogowa1470,00 złZaoszczędź 5%Wybierz wielkość
About This Item
1396,50 zł
Cena katalogowa1470,00 złZaoszczędź 5%Polecane produkty
Materiały
glass
round tip
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free: no
RNase free: no
color-coded Purple
graduations
subdivision
opakowanie
pack of 25 ea
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7078B-50
zakres pomiaru objętości
50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Długość
358 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)