Kluczowe dokumenty
BR23758
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 50 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
Synonim(y):
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Wybierz wielkość
1 EA
355,00 zł
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
355,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
AR-Glass
Właściwości
Schellbach stripe
graduated in white
producent / nazwa handlowa
BRAND 23758
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
wymiary butelki
1000 mL
wymiary biurety
50 mL
Opis ogólny
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Krótkie oznaczenia na głównych podziałkach. Odczyt w punkcie styku dwóch końcówek.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)