Kluczowe dokumenty
BR23819
BRAND® compact automatic BLAUBRAND® burette, without support/clamp
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL, with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
Synonim(y):
Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Automatic Burettes
Wybierz wielkość
1 EA
596,00 zł
596,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
596,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
596,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear borosilicate glass 3.3 (burette tube with Schellbach stripe, grad. in blue)
Właściwości
class AS
subdivision 0.02 mL
PTFE stopcock with precision tip
with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
producent / nazwa handlowa
BRAND 23819
zakres pomiaru objętości
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
dł. biurety
775 mm
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Koncepcja modułowej biurety automatycznej! Szybki demontaż i łatwe czyszczenie. Łatwość naprawy - wszystkie poszczególne elementy można wymienić! Klasa AS, oznaczenie DE-M Boro 3.3, odłączany korek PTFE. DIN EN ISO 385. Kalibrowane w celu dostarczenia (TD, Ex). Wszystkie biurety automatyczne BLAU1191 są dostarczane z numerem partii i towarzyszącym mu certyfikatem partii w oryginalnym opakowaniu.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)