BR155542
BRAND® weighing dish
polystyrene, L × W × H 80 mm × 80 mm × 23 mm, square
Synonim(y):
Dishes, Weighing dishes
Wybierz wielkość
294,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
294,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
square
opakowanie
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 155542
dł. × szer. × wys.
80 mm × 80 mm × 23 mm
Dł. × szer. naczynia
80 mm × 80 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)