Przejdź do
Z708585
Hexagonal weighing boats
size M
Synonim(y):
weighboat, weiging dish
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
304,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
hexagonal , polystyrene
Packaging:
pack of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS14251B
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
hexagonal , polystyrene
size
M
feature
antistatic
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14251B
bottom I.D.
2 in. (51 mm)
top I.D.
2.5 in. (64 mm)
General description
  • Hexagonal weighing boats are ideal for handling samples for weighing.
  • Flexible boats can be easily bent to form pour spouts for spill-free transfer and prevent sample loss.
  • Flat bottoms and sloping slides provide an accurate transfer.
  • These antistatic, polystyrene boats are non-reactive to most substances.
  • Chemically resistant to most chemicals including weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Compatible with microwave moisture analyzers.
  • Resist temperatures to 158 °F (70 °C).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z708577Z708615HS120881
description
size M
description
size S
description
size XL
description
size S, anti-static, sterile; electron beam irradiated
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14251B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14251A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14251D
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120881
material
polystyrene , hexagonal
material
polystyrene , hexagonal
material
polystyrene , hexagonal
material
hexagonal white polystyrene
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 200 ea (40 x packs of 5 ea)
size
M
size
S
size
XL
size
S
feature
antistatic
feature
antistatic
feature
antistatic
feature
anti-static
top I.D.
2.5 in. (64 mm)
top I.D.
1.5 in. (38 mm)
top I.D.
5 in. (127 mm)
top I.D.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexagonal weighing boats
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)