Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 547,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
hexagonal , polystyrene
Packaging:
pack of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS14251C
547,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
hexagonal , polystyrene
size
L
feature
antistatic
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14251C
bottom I.D.
3 in. (76 mm)
top I.D.
4 in. (102 mm)
General description
- Hexagonal weighing boats are ideal for handling samples for weighing.
- Flexible boats can be easily bent to form pour spouts for spill-free transfer and prevent sample loss.
- Flat bottoms and sloping slides provide an accurate transfer.
- These antistatic, polystyrene boats are non-reactive to most substances.
- Chemically resistant to most chemicals including weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Compatible with microwave moisture analyzers.
- Resist temperatures to 158 °F (70 °C).
Features and Benefits
- Available in four different sizes and 1 color
- Pack of 500
- FDA/ food grade compliant products
- Disposable
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description size L | description size S | description size XL | description size M |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS14251C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS14251A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS14251D | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS14251B |
| material hexagonal , polystyrene | material hexagonal , polystyrene | material hexagonal , polystyrene | material hexagonal , polystyrene |
| packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea |
| top I.D. 4 in. (102 mm) | top I.D. 1.5 in. (38 mm) | top I.D. 5 in. (127 mm) | top I.D. 2.5 in. (64 mm) |
| bottom I.D. 3 in. (76 mm) | bottom I.D. 1 in. (25 mm) | bottom I.D. 3.5 in. (89 mm) | bottom I.D. 2 in. (51 mm) |
| size L | size S | size XL | size M |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexagonal weighing boats
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?