Kluczowe dokumenty
Z178489
Tubing connectors
size 118 mm × 67 mm, "T"
Wybierz wielkość
12 EA
592,00 zł
592,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
592,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
592,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
for tubing i.d. 5/16 ‑ 9/16 in.
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F19657-0000
rozmiar
118 mm × 67 mm
Opis ogólny
The "five-in-one" fits 5 sizes of tubing and will connect the same size tubing on both ends or act as a reducer for any combination within the range. The inside diameter increases with notch size when unneeded length is cut off for unrestricted flow. The molded PP connectors are steam auto-clavable at 121 °C (250 °F).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)