Kluczowe dokumenty
BR143848
BRAND® high purity PFA washing bottle
capacity 250 mL, GL 25 narrow neck
Synonim(y):
Bottles, PFA, Plastics, Wash bottles
Wybierz wielkość
1 EA
500,00 zł
500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
ETFE cap
FEP tube
PFA bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL 25)
Właściwości
label no label
vented
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 143848
pojemność
250 mL
śr. × wys.
61 mm × 157 mm
dopasowywanie
GL 25 narrow neck
Opis ogólny
Klasa techniczna PFA, zakrętki ETFE, rurki FEP. Butelki te zawierają niewielką część ponownie przetworzonego PFA z naszego procesu produkcyjnego. Końcówki rurek płuczących można przyciąć w celu zwiększenia natężenia przepływu. Odporne na wysokie temperatury i działanie substancji chemicznych.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)