CLS1300P1L
Corning® narrow mouth wash bottle, reusable
capacity 1 L, low-density polyethylene (LDPE), with GL-25 PP screw cap
Synonim(y):
butelki do mycia laboratoryjnego, plastikowe butelki do mycia
Wybierz wielkość
661,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
661,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cylindrical bottle
low-density polyethylene (LDPE)
narrow-mouth bottle
screw top cap
white bottle
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1300P-1L
wys. × śr. zewn.
135 mm × 58 mm
pojemność
1 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)