Kluczowe dokumenty
BR143357
BRAND® tubing
I.D. 4, O.D. 7, W 1.5 mm
Synonim(y):
Tubing
Wybierz wielkość
25 M
350,00 zł
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 M
350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
silicone
producent / nazwa handlowa
BRAND 143357
śr. wewn.
4
Długość
25 m
śr. zewn.
7
Szerokość
1.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rurka 1191 jest półprzezroczysta, co pozwala na łatwe monitorowanie przepływu płynu. Można go sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C, dzięki czemu nadaje się do sterylizacji w warunkach laboratoryjnych. Należy jednak pamiętać, że rurka ma ograniczoną odporność chemiczną, gdy jest używana ze stężonymi kwasami, dlatego w takich zastosowaniach należy zachować ostrożność.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)