Kluczowe dokumenty
HS120851
Sampling Scoop
capacity 500 mL, sterile; electron beam irradiated
Synonim(y):
measuring scoop, powder sampler
Wybierz wielkość
10 EA
232,00 zł
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
232,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.13
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile; electron beam irradiated
opakowanie
pack of 10 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120851
dł. × szer. × wys.
10.0 in. × 3.6 in. × 2.0 in.
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Trwałe czerpaki do pobierania próbek Heathrow Scientific są przeznaczone do łatwego pobierania próbek granulatów, proszków i past. Dostępne w wielu rozmiarach, przeznaczone do jednorazowego użytku, aby zapobiec zanieczyszczeniu materiału próbki luzem, zarówno w wersji sterylnej, jak i niesterylnej.
Cechy i korzyści
Trwała konstrukcja
  • Duże, szerokie otwory ułatwiające pobieranie próbek
  • Płaskie dno stabilizujące próbkę na wadze lub płaskiej powierzchni
  • Nietłukąca się konstrukcja z obojętnego, wolnego od BSE/TSE materiału
Bezpieczne pobieranie próbek
  • Jednorazowe, aby zapewnić brak zanieczyszczenia chemicznego
  • Wykonane z polistyrenu spożywczego FDA w pomieszczeniu czystym klasy ISO 8
  • Spełnia wymagania kontroli jakości i GMP dotyczące pobierania próbek
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)