BR130974
BRAND® storage bottle
volume 10 L, wide neck
Synonim(y):
Bottles, Storage Bottles
Wybierz wielkość
171,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
171,00 zł
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Połączenie
joint threaded neck
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 130974
pojemność
10 L
10 L
10000 mL
śr. × wys.
210 mm × 395 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)