Kluczowe dokumenty
Z740629
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 80 mL, dish diam. × H 60 mm × 35 mm
Wybierz wielkość
6 EA
590,00 zł
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
590,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
opakowanie
pack of 6 ea
pojemność
80 mL
Śr. naczynia × wys.
60 mm × 35 mm
Opis ogólny
Naczynia do krystalizacji z przezroczystego szkła borokrzemowego, z wylewką ułatwiającą dozowanie płynów. Bez podziałki.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)