BR130260
BRAND® Bottle for Schilling burette
low-density polyethylene, amber, size 1000 mL
Synonim(y):
Accessories, Bottles, Burettes, Compact Burettes
Wybierz wielkość
38,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
38,00 zł
Polecane produkty
Materiały
amber
low-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
Właściwości
cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 130260
śr. × wys.
94 mm × 212 mm
rozmiar
1000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)