BR21912
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 25 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
Synonim(y):
Automatic Burettes, Burettes, Pellet pattern, SILBERBRAND
Wybierz wielkość
893,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
893,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
Właściwości
subdivision 0.05 mL
SILBERBRAND class B
without bottle
without intermediate stopcock
producent / nazwa handlowa
BRAND 21912
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: ±0.05 mL
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)