BR129060
BRAND® bottle for Schilling burettes
volume 1000 mL, low-density polyethylene
Synonim(y):
Accessories, Bottles, Burettes, Compact Burettes
Wybierz wielkość
32,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
32,00 zł
Polecane produkty
Materiały
low-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Właściwości
cap
producent / nazwa handlowa
BRAND 129060
pojemność
1000 mL
1000 mL
śr. × wys.
94 mm × 212 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)